Learn More
Tuttnauer TST Indicator Strips, Box of 200 Strips
Código de producto. 31453993
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
White
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color
31453993 White
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31453993 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor WTL1980068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.86 NOK
    468.87 NOK / Pack of 200
    Save 230.99 NOK
    33% Off
Estimated Shipment: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Type 5 unique point integrator indicator used in steam sterilization processes for reliable cycle indication.
  • For steam sterilization applications requiring clear indication performance.
  • Includes 200 strips in a convenient format for routine use.
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Color White
For Use With (Equipment) Autoclaves
Product Type Indicator Strip
Material Paper
Latex Free Yes
Quantity 200/Box
Sterility Non-sterile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.