Learn More
Descripción
TSSK4 Polyclonal specifically detects TSSK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | TSSK4 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gene Alias | C14orf20, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC133264, serine/threonine kinase 22E, Serine/threonine-protein kinase 22E, STK22E, Testis-specific kinase 4, testis-specific serine kinase 4, testis-specific serine/threonine-protein kinase 4, TSK-4, TSSK-4, TSSK5TSK4 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DFGFAKMVPSNQPVGCSPSYRQVNCFSHLSQTYCGSFAYACPEILRGLPYNPFLSDTWS |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?