Beschreibung
TSPAN8/TM4SF3 Monoclonal specifically detects TSPAN8/TM4SF3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TSPAN8/TM4SF3 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 458811 |
| Conjugate | HRP |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CO-029, tetraspanin 8, TM4SF3tspan-8, Transmembrane 4 superfamily member 3tetraspanin-8, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029 |
| Host Species | Rat |
| Immunogen | NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSPAN8, Met1-Lys237 (Ile35Val), Accession # AAH05246 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?