Learn More
Trometamol, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Description
Trometamol
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Trometamol |
| CAS | 77-86-1 |
| Analyte or Component Names | Trometamol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H11 N O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Trometamol, aminomethylidynetri(methanol), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, 2-Amino-1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol, 2-Amino-2-methylol-1,3-propanediol, Addex-Tham, Aminotri(hydroxymethyl)methane, Aminotrimethylolmethane, Aminotris(hydroxymethyl)methane, Methanamine, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, NSC 103026, NSC 6365, NSC 65434, Pehanorm, TAM, TAM (buffering agent), THAM, Talatrol, Tri Amino, Tri(hydroxymethyl)aminomethane, Tri(hydroxymethyl)methylamine, Trigmo base, Triladyl, Trimethylolaminomethane, Tris, Tris (buffering agent), Tris Amino, Tris Amino Crystal, Tris base, Tris buffer, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Tris(hydroxymethyl)methanamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, Tris(methylolamino)methane, Tris-steril, Trisamin, Trisamine, Trisaminol, Trizma, Trizma Base, Trometamole, Tromethamine, Tromethane, Tromethanmin, Tutofusin tris, [2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2 |
| SMILES | NC(CO)(CO)CO |
| IUPAC Name | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu