Learn More
Melford Trisodium Citrate, Dihydrate, [Citric Acid, Trisodium Dihydrate]
Code produit 30018778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30018778 1 kg 1kg
30018779 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30018778 Fournisseur Melford Code fournisseur S230401000.0
From Chemicals to Chromatography
Use promo code 27991
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 6132-04-3
Molecular Formula: C6H5Na3O7 2H2O
Molecular Weight: 294.1
Spécification
CAS 4-3-6132
Molecular Formula C6H5Na3O7-2H2O
Quantity 1 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.