Learn More
Tripropargylamine, 97%
Product Code. 15420298
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 15420298
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53459.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-29-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tripropargylamine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6921-29-5
Molecular Formula C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.178
MDL Number MFCD00008577
InChI Key ZHOBJWVNWMQMLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tripropargylamine, tri-2-propynylamine, tris propyn-2-yl amine, 2-propyn-1-amine, n,n-di-2-propynyl, unii-5e92gfj1aj, n,n-di-2-propynyl-2-propyn-1-amine, 5e92gfj1aj, n,n-diprop-2-yn-1-ylprop-2-yn-1-amine, tripropargyl amine, acmc-20ajcb
PubChem CID 23351
IUPAC Name N,N-bis(prop-2-ynyl)prop-2-yn-1-amine
SMILES C#CCN(CC#C)CC#C
Spécification
Density 0.927
Boiling Point 79°C to 85°C (11 mmHg)
Flash Point 57°C (135°F)
Linear Formula (HC≡CCH2)3N
Refractive Index 1.484
Quantity 1 g
UN Number UN1993
Formula Weight 131.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Tripropargylamine
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis