Learn More
Triphenylmethylium Tetrafluoroborate, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Triphenylmethylium Tetrafluoroborate |
| CAS | 341-02-6 |
| Molecular Formula | C19H15BF4 |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-) |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | diphenylmethylbenzene;tetrafluoroborate |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.1 |
| Formula Weight | 330.1203 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?