Learn More
Invitrogen™ TRIM56 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2U46)
Code produit 30830000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity
30830000 100 μL
30827372 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830000 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA564283
 Restricted Item
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: EDEPKTERQG GVQP.
E3 ubiquitin-protein ligase that plays a key role in innate antiviral immunity (PubMed:21289118). In response to pathogen- and host-derived double-stranded DNA (dsDNA), targets STING1 to 'Lys-63'-linked ubiquitination, thereby promoting its homodimerization, a step required for the production of type I interferon IFN-beta. Independently of its E3 ubiquitin ligase activity, positive regulator of TLR3 signaling. Potentiates extracellular double stranded RNA (dsRNA)-induced expression of IFNB1 and interferon-stimulated genes ISG15, IFIT1/ISG56, CXCL10, OASL and CCL5/RANTES. Promotes establishment of an antiviral state by TLR3 ligand and TLR3-mediated chemokine induction following infection by hepatitis C virus (PubMed:22948160). [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen TRIM56
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K01_2U46
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM tris glycine with 40% glycerol, 150mM NaCl, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gene TRIM56
Gene Accession No. Q9BRZ2
Gene Alias E3 ubiquitin-protein ligase TRIM56; RING finger protein 109; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM56; RNF109; TRIM56; tripartite motif containing 56; tripartite motif-containing protein 56
Gene Symbols TRIM56
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human TRIM56 (aa 397-410).
Purification Method Protein A/G
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 81844
Target Species Human
Content And Storage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.