Learn More
Triethylene Glycol, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15829570
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15829570 2.5 L 2.5 L
15819570 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15829570 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8082452500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-27-6
Specifica
Melting Point -7°C
Density 1.123 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 285°C to 295°C/1013 hPa
Molecular Formula HO(CH2CH2O)3H
MDL Number MFCD00002880
Quantity 2.5 L
Synonym Triethylene glycol, Triglycol, Triethylene glycol
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.