Learn More
Triethanolamine, Supelco™
Código de producto. 32239125
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 L
Tamaño de la unidad:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
32239125 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 32239125 Proveedor Supelco N.º de proveedor 8223419026
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
EMPLURA™
EMPLURA™ is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Triethanolamine
CAS 102-71-6
Melting Point 21°C
Density 1.12 g/cm³ at 20°C
Boiling Point 360°C (1013 hPa) (decomposition)
Flash Point 179°C (closed cup)
Molecular Formula N(CH2CH2OH)3
Quantity 25 L
Synonym Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA, Triethanolamine
Molecular Weight (g/mol) 149.19
Grade Not Available
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.