Learn More
Trichloroacetonitrile, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15894231
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15894231 250 mL 250mL
15884231 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15894231 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8082220250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 545-06-2
Especificaciones
Melting Point -44°C
Density 1.44 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 85.7°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00001842
Quantity 250 mL
Synonym Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile, Trichloroacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 144.39
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.