Learn More
Tricaine Methanesulfonate, Mikromol™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
missing translation for 'unitSize'
250mg
Description
Tricaine Methanesulfonate
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Tricaine Methanesulfonate |
| CAS | 886-86-2 |
| Analyte or Component Names | Tricaine Methanesulfonate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C9 H11 N O2 . C H4 O3 S |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | ethyl 3-aminobenzoate;methanesulfonic acid |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu