Learn More
Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane, Tech., Thermo Scientific™
Product Code. 10113284
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10113284 5 g 5g
10049591 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10113284 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SP00324DE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Chemical Identifiers
CAS 53566-38-4
Molecular Formula C19H31F3Sn
Molecular Weight (g/mol) 435.162
MDL Number MFCD01934759
InChI Key LBIOKWLHIBBLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 3-trifluoromethyl phenyl stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl stannane, 3-tributylstannyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl tri-n-butylstannyl benzene, tributyl-3-trifluoromethyl-phenyl-stannane, tributyl-3-trifluoromethyl phenyl-stannane
PubChem CID 2777910
IUPAC Name tributyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Quantity 5 g
Formula Weight 435.16
Percent Purity Tech.
Grade Technical
Chemical Name or Material Tributyl[3-(trifluoromethyl)phenyl]stannane
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.