Learn More
Triazophos 85%, TRC
Code produit 30455074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30455074 1 g 1g
30453315 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30455074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7675951G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24017-47-8
Molecular Formula C12 H16 N3 O3 P S
Molecular Weight (g/mol) 313.31
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl) ester, 1H-1,2,4-Triazol-3-ol, 1-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), 1-Phenyl-3-(O,O-diethylthionophosphoryl)-1,2,4-triazole, HOE 2960, Hostathion, Hostathion 40EC, Hostation, Triazofos, Triazophos
IUPAC Name diethoxy-[(1-phenyl-1,2,4-triazol-3-yl)oxy]-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ncn(n1)c2ccccc2
Spécification
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16N3O3PS/c1-3-16-19(20,17-4-2)18-12-13-10-15(14-12)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight 313.065
Chemical Name or Material Triazophos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.