Learn More
Triallyl phosphite
Artikelnummer. 11363357
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11363357 250 g 250g
11343357 10 g 10g
11353357 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11363357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017484.30
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 102-84-1 | C9H15O3P | 202.19 g/mol
Triallyl phosphite is employed as a radical precursor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-84-1
Molecular Formula C9H15O3P
Molecular Weight (g/mol) 202.19
MDL Number MFCD00014948
InChI Key KJWHEZXBZQXVSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triallyl phosphite, allyl phosphite, triallylphosphite, triallyloxyphosphine, phosphorous acid, tri-2-propenyl ester, allyl phosphite, c3h5o 3p, phosphorous acid, triallyl ester, allyl phosphite 6ci,7ci, phosphorous acid, tri-2-propen-1-yl ester, tris prop-2-en-1-yl phosphite
PubChem CID 66893
IUPAC Name tris(prop-2-enyl) phosphite
SMILES C=CCOP(OCC=C)OCC=C
Tekniske data
Color Colorless
Boiling Point 84°C (12 mmHg)
Flash Point 86°C (187°F)
Odor Strong
Linear Formula (CH2=CHCH2O)3P
Quantity 250 g
UN Number UN3278
Beilstein 1705535
Sensitivity Air and moisture sensitive
Solubility Information Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight 202.19
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Triallyl phosphite
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.