Learn More
Triacontane, 98%
Product Code. 10257120 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10257120
Marque: Thermo Scientific Acros 278050010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422.826 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-68-6
MDL Number MFCD00009410
InChI Key JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
IUPAC Name triacontane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Melting Point 65°C to 67°C
Color White
Boiling Point 455°C
Flash Point 238°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C30H62
Linear Formula CH3(CH2)28CH3
Quantity 1 g
Beilstein 01, 176
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Molecular Weight (g/mol) 422.82
Formula Weight 422.82
Percent Purity 98%
Physical Form Shiny Flakes
Chemical Name or Material Triacontane
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis