Learn More
Tri-n-hexyl phosphate, 90+%
Artikelnummer. 11367218
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11367218
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 016801.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2528-39-4 | C18H39O4P | 350.48 g/mol
Used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2528-39-4
Molecular Formula C18H39O4P
Molecular Weight (g/mol) 350.48
MDL Number MFCD00015351
InChI Key SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
PubChem CID 75666
IUPAC Name trihexyl phosphate
SMILES CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Spezifikation
Color Colorless
Linear Formula [CH3(CH2)5O]3PO
Quantity 25 g
Formula Weight 350.48
Percent Purity ≥90%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Tri-n-hexyl phosphate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt