Learn More
Treosulfan, TRC
Artikelnummer. 30012314
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2.5mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30012314 2.5 mg 2.5mg
30003905 5 mg 5mg
30010472 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2209052.5MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 299-75-2
Molecular Formula C6H14O8S2
Molecular Weight (g/mol) 278.3
Synonym (2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Dimethanesulfonate, [S-(R*,R*)]-1,2,3,4-Butanetetrol 1,4-Dimethanesulfonate, (2S,3S)-Threitol 1,4-Dimethanesulfonate, L-Threitol 1,4-Bis(methanesulfonate), NSC 39069, Ovastat, Threosulphan, Trecondi, Treosulphan, Tresulfan, (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutane-1,4-diyl Dimethanesulfonate
IUPAC Name [(2S,3S)-2,3-dihydroxy-4-methylsulfonyloxybutyl] methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)OC[C@H](O)[C@@H](O)COS(=O)(=O)C
Tekniske data
Quantity 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H14O8S2/c1-15(9,10)13-3-5(7)6(8)4-14-16(2,11)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
Formula Weight 278.013
Chemical Name or Material Treosulfan
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.