Learn More
uvex Trend Black/Blue PU 69358 Boot - Width 11
Product Code. 17273731 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17273731
Brand: uvex 6935847
Only null left
Add to basket
Add to basket
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Uvex 2 Trend Boot 69358 S2 SRC
  • Sporty S2 safety boot with wide fit
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Smooth-running, dirt and heat-resistant lacing system
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole made from dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable climatic insole
    • Moisture transport system helps maintain foot temperature
  • Soft padding collar and dust tongue
  • Removable and anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69358
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Black, Blue
Material Leather
Size 47
Sole Material Dual-density polyurethane (PU/PU)
Toe Material Steel
Disposable Reusable
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345:2011
Gender Unisex
Fit Standard Width
Model Uvex 2
Latex Free Yes
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Product Type ESD Safety Shoe
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato