Learn More
BrandTech™ PFA Sample Containers with Screw Caps
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Supplied with a PFA screw cap
- Autoclavable at 121°C and easy to clean
- Can withstand temperatures from −200° to +250°C
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Outer | 54 mm |
| Material | PFA |
| Volume (Metric) | 180 mL |
| For Use With (Application) | Collection, storage and transport of samples |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +250°C |
| Closure Material | PFA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Type | Screw Cap |
| Height (Metric) | 112 mm |
| Quantity | 1/Pk. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido