Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR8 / CD288 siRNA
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 nmol
2 nmol
missing translation for 'unitSize'
10nmol
2nmol
Specifica
Specifica
| Accession Number | NP_057694 |
| Cell Lines Tested | 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. |
| Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gene Symbol | TLR8 |
| Gene ID (Entrez) | 51311 |
| Product Type | siRNA |
| Quantity | 2 nmol |
| Synonym | CD288, TLR8, Toll-like receptor 8, TLR-8 |
| Target | Human |
| Form | Lyophilized |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto