missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human iNOS siRNA
Specifications
Specifications
| Accession Number | NP_000616 |
| Cell Lines Tested | Raji Human Lymphoblastoma Cells. |
| Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gene Symbol | NOS2 |
| Gene ID (Entrez) | 4843 |
| Product Type | siRNA |
| Quantity | 10 nmol |
| Synonym | HEP-NOS, NOS2A, NOS, INOS, Nitric oxide synthase, inducible |
| Target | Human |
| Form | Lyophilized |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?