Läs mer
enQuireBio™ TranslationBlocker Human FADD siRNA
Produktkod. p-7155947
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 nmol
2 nmol
Förpackningsstorlek
10nmol
2nmol
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16099231
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QX442nmol
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Blocks transcription and translation of FADD from Human.
Specifikationer
Accession Number NP_003815
Cell Lines Tested 293 Human Embryonic Kidney Cells with NF-kappa B and Flag tagged DR4 constructs.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Gene Symbol FADD
Gene ID (Entrez) 8772
Product Type siRNA
Quantity 2 nmol
Synonym Fas Associated Via Death Domain, Fas-Associating Death Domain-Containing Protein, Growth-Inhibiting Gene 3 Protein, Fas (TNFRSF6)-Associated via Death Domain, Protein FADD, MORT1, FAS-Associated Death Domain Protein
Target Human
Form Lyophilized
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.