Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human EGFR / ErbB1 / HER1 siRNA
Click to view available options
Quantity:
10 nmol
2 nmol
Unit Size:
10nmol
2nmol
Specifications
Specifications
| Accession Number | NP_005219 |
| Cell Lines Tested | WT-EGFR-CHO EGFR overexpressing CHO cells and MDA-MB 468 Human Breast Cancer Cells. |
| Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
| Gene Symbol | EGFR |
| Gene ID (Entrez) | 1956 |
| Product Type | siRNA |
| Quantity | 2 nmol |
| Synonym | ERBB1, HER1, ERBB, mENA, PIG61, NISBD2, Epidermal growth factor receptor, EGF-R |
| Target | Human |
| Form | Lyophilized |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu