Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ApoE siRNA
Product Code. 16019251
Click to view available options
Quantity:
10 nmol
2 nmol
Unit Size:
10nmol
2nmol
Product Code. 16019251
Brand: enQuireBio™ QX52nmol
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Blocks transcription and translation of ApoE from Human.
Spezifikation
Accession Number NP_000032
Cell Lines Tested Ovcar3 Human Ovarian Cancer Cells.
Content And Storage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Gene Symbol APOE
Gene ID (Entrez) 348
Product Type siRNA
Quantity 2 nmol
Synonym AD2, APO-E, LPG, LDLCQ5, ApoE4, ApoE, Apolipoprotein E
Target Human
Form Lyophilized
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt