missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Transaldolase 1 Antibody [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30500093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30500093 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30500093 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335358AF405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Transaldolase 1 Polyclonal antibody specifically detects Transaldolase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Transaldolase 1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 405
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias dihydroxyacetone transferase, EC 2.2.1.2, glycerone transferase, TAL, TALDO, TALDOR, TALH, TAL-H, transaldolase, transaldolase 1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-337 of human Transaldolase 1 (NP_006746.1).,, Sequence:, MSSSPVKRQRMESALDQLKQFTTVVADTGDFHAIDEYKPQDATTNPSLILAAAQMPAYQELVEEAIAYGRKLGGSQEDQIKNAIDKLFVLFGAEILKKIPGRVSTEVDARLSFDKDAMVARARRLIELYKEAGISKDRILIKLSSTWEGIQAGKELEEQHGIHCNMTLLFSFAQAVACAEAGVTLISPFVGRILDWHVANTDKKSYEPLEDPGVKSVTKIYNYYKKFSYKTIVMGASFRNTGEIKALAGCDFLTISPKLLGELLQDNAKLVPVLSAKAAQASDLEKIHLDEKSFRWLHNEDQMAVEKLSDGIRKFAADAVKLERMLTERMFNAENGK
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6888
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.