Learn More
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| CAS | 67579-81-1 |
| Molecular Formula | C8H18N2 |
| MDL Number | MFCD03001702 |
| Quantity | 5 g |
| SMILES | CN[C@H]1[C@H](NC)CCCC1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.24 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine |
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?