Learn More
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline, 97%
Codice prodotto. 15409317
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
15409317 250 mg 250mg
15499307 1 g 1g
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15409317
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H52563.MD
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 273221-94-6 | C11H16N2O4 | 240.259 g/mol
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 273221-94-6
Molecular Formula C11H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 240.259
MDL Number MFCD01860670
InChI Key MIVXQYMYEMUMKK-YUMQZZPRSA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyanopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline, 4-cyano-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, boc-trans-4-cyano-l-proline, trans-n-boc-4-cyano-l-proline 250mg, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-cyano-l-proline
PubChem CID 17750460
IUPAC Name (2S,4R)-4-cyano-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)C#N
Specifica
Quantity 250 mg
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 240.26
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.