Learn More
trans-2-Undecenoic acid, tech. 80%, Thermo Scientific™
Product Code. 11392507
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11392507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11579.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15790-94-0
Molecular Formula C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.28
MDL Number MFCD00040909
InChI Key IGBBVTAVILYDIO-MDZDMXLPSA-N
Synonym 2-undecenoic acid, e-undec-2-enoic acid, trans-2-undecenoic acid, 2-hendecenoic acid, e-2-undecenoic acid, 2e-2-undecenoic acid, 2-undecensaeure, 2e-undecylenate, 2-undecensaeuren, undec-2-ensaeure
PubChem CID 5282728
ChEBI CHEBI:39450
IUPAC Name (E)-undec-2-enoic acid
SMILES CCCCCCCC\C=C\C(O)=O
Specifications
Boiling Point 138°C to 140°C (2 mmHg)
Refractive Index 1.4625
Quantity 5 g
Beilstein 1722519
Formula Weight 184.28
Percent Purity 80%
Grade Technical
Chemical Name or Material trans-2-Undecenoic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt