Learn More
Tralomethrin-d5 (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Tralomethrin-d5 |
| Molecular Formula | C22H14D5Br4NO3 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-3-(1,2,2,2-tetrabromoethyl)cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester-d5, Bengal Fire Ant Killer-d5, HAG 107-d5, RU 25472-d5, SAGA-d5, Scout-d5, Scout (insecticide)-d5, Scout X-tra-d5, Tracker-d5 |
| SMILES | O=C(C1C(C)(C)C1C(C(Br)(Br)Br)Br)OC(C#N)C2=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=CC=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 670.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?