Learn More
TRAK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13770-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16842154
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
May regulate endosome-to-lysosome trafficking of membrane cargo, including EGFR.
Specifications
Specifications
TRAK2
Polyclonal
Unconjugated
TRAK2
ALS2CR3, CALS C, GRIF 1, GRIF1, KIAA0549, OIP98, TRAK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
171086, 66008, 70827
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60296, Q8R2H7
Trak2
TRAK2 Fusion Protein Ag4753
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt