Description
TPMT Polyclonal antibody specifically detects TPMT in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | TPMT |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | EC 2.1.1.67, S-adenosyl-L-methionine:thiopurine S-methyltransferase, Thiopurine methyltransferase, thiopurine S-methyltransferase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-245 of human TPMT (NP_000358.1).,, Sequence:, MDGTRTSLDIEEYSDTEVQKNQVLTLEEWQDKWVNGKTAFHQEQGHQLLKKHLDTFLKGKSGLRVFFPLCGKAVEMKWFADRGHSVVGVEISELGIQEFFTEQNLSYSEEPITEIPGTKVFKSSSGNISLYCCSIFDLPRTNIGKFDMIWDRGALVAINPGDRKCYADTMFSLLGKKFQYLLCVLSYDPTKHPGPPFYVPHAEIERLFGKICNIRCLEKVDAFEERHKSWGIDCLFEKLYLLTEK |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?