Läs mer
TPI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10713-1-AP-20UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16877273
  • 1710.33 NOK / 20µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
This gene encodes an enzyme, consisting of two identical proteins, which catalyzes the isomerization of glyceraldehydes 3-phosphate and dihydroxy-acetone phosphate in glycolysis and gluconeogenesis. Mutations in this gene are associated with triosephosphate isomerase deficiency. Pseudogenes have been identified on chromosomes 1, 4, 6 and 7. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifikationer
Specifikationer
TPI1
Polyclonal
Unconjugated
TPI1
TIM, TPI, TPI1, Triose phosphate isomerase, Triosephosphate isomerase, triosephosphate isomerase 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21991, 24849, 7167
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P17751, P48500, P60174
TPI1
TPI1 Fusion Protein Ag1175
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.