Learn More
DiversifiedBiotech TOUGH-SPOTS™ Roll Labels - 0.5 mL Tubes
Description
- Circular cryogenic labels formatted for handwriting
- Pre-cut peel off labels for tube tops with 0.5 mL
- Tough Spots™ on a roll are easy to write PVC cryogenic labels that accept writing from most lab markers
- Tough Spots™ come in a variety of colors and sizes to ensure the right label for the right job
- Label Dimensions: 0.375 in. (9.5 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Adhesive Type | Peel and Stick, Acrylic |
| Color | Maroon |
| Finish | Semi-gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Product Type | Ultra Reflective Letter Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Length (English) | 0.375 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?