Learn More
Total Base Number Standard, ASTM D2896 (nominal value: 10.01 mg KOH/g), 1 x 50g, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16070440
Click to view available options
Quantity:
1 x 50 g
Packungsgröße:
Pack of 3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16070440
Marke: Paragon Scientific TBN10/3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Specifically manufactured for the verification of analytical instruments used to determine base number by potentiometric titration. Each standard is certified in strict accordance with international test method protocols, ASTM D2896 / IP 276.
  • Base Number (TBN) tested and certified in accordance with ASTM D2896 / IP 276
  • Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
  • Fully traceable to international standards and low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • Typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants
  • Supplied as single volume packs or as triple packs
  • Supplied in tamper-evident glass packaging, providing assurance of sample integrity
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 24 month shelf life
Spezifikation
Quantity 1 x 50 g
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt