Learn More
Topotecan hydrochloride, R&D Systems™
Descripción
Topotecan hydrochloride is a DNA topoisomerase I inhibitor; induces rapid apoptotic death in human B-lineage acute lymphoblastic leukemia (ALL) cells. Improves survival in three mouse models of poor prognosis ALL; downregulates B-Myb and MycN expression in neuroblastoma cells. Water-soluble analog of Camptothecin (Cat. No. 1100). Orally bioavailable. Topotecan disrupts the interaction between NHP2L1 and U4 RNA by binding to U4 and inhibits RNA splicing.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 457.91 |
| Percent Purity | >98% |
| Product Line | Tocris |
| Chemical Name or Material | Topotecan hydrochloride |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?