Learn More
TOM20 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D22, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand:  Proteintech 80501-1-RR-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 17561506
  • 5178.17 NOK / 100µL
Description
The TOM20 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody to a recombinant protein of human TOM20. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig, chicken antigen. The TOM20 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TOM20
1D22
Rabbit
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
100 μL
9804
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt