Learn More
TOM20 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifica
Antigen TOM20
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
16899113
Vedere i documenti
Proteintech
11802-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16889113
Vedere i documenti
Proteintech
11802-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The mitochondrial preprotein translocases of the outer membrane (Tom) is a multisubunit protein complex that facilitates the import of nucleus-encoded precursor proteins across the mitochondrial outer membrane. The Tom machinery consists of import receptors for the initial binding of cytosolically synthesized preproteins and a general import pore (GIP) for the membrane translocation of various preproteins into the mitochondria. The import receptors include Tom20 and Tom22, which form a heteromeric receptor complex that initiates the insertion of newly synthesized proteins into the outer membrane and then directs the precursor protein into the GIP. In yeast, Tom22 is the essential component of the import receptor complex as it functions as both a receptor for the preproteins and serves as a docking point for both Tom20 and the GIP.
Specifica
Specifica
TOM20
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q15388, Q62760, Q9DCC8
266601, 67952, 9804
TOM20 Fusion Protein Ag2378
Primary
-20°C
TOMM20
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0016, MAS20, MOM19, tom 20, TOM20, TOMM20
Tomm20
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato