Få mere at vide
Tolylene 2,4-Diisocyanate, TRC
Artikelnummer. 30040959
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30040959 50 g 50g
30040484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53671050G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-84-9
Molecular Formula C9 H6 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Synonym Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester (8CI), 2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene, 1,3-Diisocyanato-4-methylbenzene, 2,4-Diisocyanatotoluene, 2,4-TDI, 2,4-Toluene diisocyanate, 2,4-Toluylene diisocyanate, 2,4-Tolylene diisocyanate, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene isocyanate, NSC 4791, NSC 56759, TDI 100, Toluene 2,4-diisocyanate
IUPAC Name 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
SMILES Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Formula Weight 174.0429
Chemical Name or Material 2,4-Toluenediisocyanate (2,4-TDI)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.