Learn More
Tolbutamide, 98%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar B21698.09
Quantity 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11460287
  • 635.00 NOK / 10g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tolbutamide, have been used in a cDNA microarray assay to probe changes in gene expression in HepG2 cells upon their administration. It has been utilized to counteract insulin activity in a patch-clamp investigation of ATP sensitive K+ channels in mouse pancreatic β-cells. The activity of various biotransformation enzymes in cultured primary rat proximal tubular cells in the presence of tolbutamide and other compounds has been studied.
Solubility
Soluble in chloroform.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64-77-7
270.347
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
5505
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
C12H18N2O3S
MFCD00027169
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
CHEBI:27999
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
64-77-7
MFCD00027169
1984428
tolbutamide, orinase, 1-butyl-3-tosylurea, tolbutamid, aglicid, arkozal, artosin, diabetol, dolipol, rastinon
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
1-butyl-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
5505
270.35
Tolbutamide
C12H18N2O3S
10g
14,9507
Soluble in chloroform.
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
270.347
CHEBI:27999
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tolbutamide
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Tolbutamide
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt