Learn More
Thermo Scientific™ TOC Certified Containers
Descripción
Trust our low-level certified vials for Total Organic Carbon testing and sampling. Manufactured, tested and packaged by exacting standards,Thermo Scientific™ TOC Certified Containers are certified to contribute <10ppb or < 20ppb TOC as background.
Containers:
- Available in several sizes and styles of containers, including the popular 40mL autosampler vials cleaned, certified and ready to use
- Include Certificate of Analysis
Includes:
- Sampling and storage containers
- Autosampler compatible vials
- Culture tubes
- Low TOC water
Recommended for:
- TOC testing
- USP method 643 testing
- Off-line grab sampling of high purity water
- Storage of validation standards.
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Amber glass vial with closure, dust covers, Certified <10ppb TOC w/COA |
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Diameter (English) Outer | 1.125 in. |
| Color | Amber |
| Diameter (Metric) Outer | 28.58 mm |
| Material | Glass |
| Volume (Metric) | 40 mL |
| Height (English) | 3.75 in. |
| Level | Certified <10ppb TOC w/COA |
| No. per Case | 144 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?