Learn More
TMEPAI Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18600439 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18600439 25 μL 25µL
18249431 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18600439 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25665725ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
TMEPAI Polyclonal specifically detects TMEPAI in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen TMEPAI
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulation PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias prostate transmembrane protein, androgen induced 1, Solid tumor-associated 1 protein, STAG1prostate androgen induced RNA, transmembrane prostate androgen-induced protein
Gene Symbols PMEPA1
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VNSTAAAAAGQPNVSCTCNCKRSLFQSMEITELE
Purification Method Affinity Purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56937
Test Specificity Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.