Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Liquid Substrate
Artikelnummer. 10499081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Substrate Quantity:
30mL
100mL
Pakningsstørrelse:
100mL
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Substrate Quantity Pakningsstørrelse
10499081 100mL 100mL
10215861 30mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10499081 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 328031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1556.99 NOK
    1402.65 NOK / 100mL
    Save 154.34 NOK
    9% Off
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Boiling Point 100°C
Color Clear
Form Liquid
Quantity 100mL
Substrate Type TMB Substrate
Packaging Glass bottle
Storage Requirements 4°C
Substrate Quantity 100mL
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.