Learn More
Novus Biologicals™ TLR (Cell Surface) Screening Antibody Pack
For Research applications
Brand:  Novus Biologicals™ NBP2-25086
Product Code. 18174415
  • 6225.00 NOK / Pack of 8
Includes:
  • 1.NB100-56536: TLR6 Antibody (86B1153.2)
  • 2.NB100-56563: TLR1 Antibody
  • 3.NB100-56566: TLR4 Antibody (76B357.1)
  • 4.NB100-56722: TLR2 Antibody (TL2.1)
  • 5.NBP1-70343: TLR10 Antibody (3C10C5)
  • 6.NBP2-24787: TLR5 Antibody (19D759.2)
Specifications
TLR (Cell Surface) Screening
Unconjugated
TLR1: 25 ug: WB, Flow: H, M, R: Purified TLR2: 25 ug: WB, Flow, IP, IF/ICC: H, D: Purified TLR4: 25 ug: WB, Flow, IHC: H, M, R: Purified TLR5: 25 ug: WB, Flow, IHC: H, M, D: Purified TLR6: 25 ug: Flow, IHC: H: Purified TLR10: 25 ug: Flow: H: Purified WB:Western Blot IHC:Immunohistochemistry IP:Immunoprecipitation IF/ICC:Immunofluorescence/Immunocytochemistry D:Dog H:Human M:Mouse Mk:Monkey R:Rat
1.NB100-56536: TLR6 Antibody (86B1153.2)
2.NB100-56563: TLR1 Antibody
3.NB100-56566: TLR4 Antibody (76B357.1)
4.NB100-56722: TLR2 Antibody (TL2.1)
5.NBP1-70343: TLR10 Antibody (3C10C5)
6.NBP2-24787: TLR5 Antibody (19D759.2)
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Dot Blot, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular)
6 Vials
Human, Mouse
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt