Learn More
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper Pipet Tips
Product Code. 11489615 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Bulk
Rack
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Sterility Format Unit Size
11489615 Non-sterile Bulk Pack of 1000
11409625 Sterile Rack Pack of 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11489615 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 0977943C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 NOK
    1857.78 NOK / Pack of 1000
    Save 97.22 NOK
    4% Off
Visualizza tutte le promozioni
Estimated Shipment: 15-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hydrophobic tips with very low coefficient of friction
Specifically for the Titertek™/Labsystems 8-channel Multistepper pipette
  • Made from virgin polypropylene material
  • Comes with robot-compatible (large-micron) hydrophobic filters to eliminate instrument contamination
  • 96 tips per rack
  • Volume: 1500μL
Specifica
Volume (Metric) 1500 μL
Sterility Non-sterile
Color Natural
Format Bulk
Material Polypropylene
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.