Learn More
DiversifiedBiotech Titer Tops with 100 Pk.
Beskrivelse
- Pre-cut feature
- Pierceable polyethylene microplate film for preventing cross-well contamination
- End tabs make film positioning and removal hassle-free
- Titer Tops with 100 Pk.
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantity | 50/Pk. |
| Product Type | Titer Tops Seals |
| Adhesive | Acrylic |
| Pierceable | Yes |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?