Learn More
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, Grade 1, 99.6% (metals basis)
Codice prodotto. p-7059218
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Quantity unitSize
11440690 50 x 50 mm Each
11309708 100 x 100 mm Each
11319708 150 x 150 mm Each
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11440690
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044202.FI
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-32-6
Molecular Formula Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL Number MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Specifica
Quantity 50 x 50 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.14g/25x25mm
Form Foil
Percent Purity 99.6%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Titanium foil, Grade 1, 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.