missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tirofiban hydrochloride monohydrate, MedChemExpress

Product Code. p-200099637
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487308

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY17369

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tirofiban (L700462) hydrochloride monohydrate is a selective and reversible platelet integrin receptor (Gp IIb/IIIa) antagonist that inhibits fibrinogen binding to this receptor and has antithrombotic activity.

Tirofiban hydrochloride monohydrate induces proliferation and migration on endothelial cell by inducing production of VEGF. Tirofiban hydrochloride monohydrate can significantly reduces myocardial no-reflow and ischemia-reperfusion injury by alleviating myocardial microvascular structural and endothelial dysfunction in the ischemic area.

Especificaciones

Chemical Name or Material Tirofiban hydrochloride monohydrate
CAS 150915-40-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H39ClN2O6S
Quantity 10 mg
Synonym L700462 hydrochloride monohydrateMK383 hydrochloride monohydrate
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (201.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=C(OCCCCC2CCNCC2)C=C1)(CCCC)=O.[H]Cl.[H]O[H]
Molecular Weight (g/mol) 495.07
Formula Weight 495.07
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado