Learn More
Tin wire, 0.5mm (0.02in) dia, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Product Code. p-7048902
Click to view available options
Quantity:
1 m
25 m
5 m
Unit Size:
1m
25m
5m
Product Code. 11396358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011906.G1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molecular Formula Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
MDL Number MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Tekniske data
Quantity 1 m
Odor Odorless
Weight ≈1.43g/m
Form Wire
Percent Purity 99.9985%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Tin wire, 0.5mm (0.02 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.