Få mere at vide
Tin shot, 3mm (0.1in), 99.99+% (metals basis)
Artikelnummer. 11388068
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11388068 500 g 500g
11378068 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11388068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036641.36
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molecular Formula Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
MDL Number MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Tekniske data
Quantity 500 g
Assay Percent Range >99.99+% (metals basis)
Form Shot
Chemical Name or Material Tin
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.